Principaux documents
796573
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-(N,N-dimethylamino)acrylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Groupe fonctionnel
amine
ester
Chaîne SMILES 
CCOC(/C=C/N(C)C)=O
InChI
1S/C7H13NO2/c1-4-10-7(9)5-6-8(2)3/h5-6H,4H2,1-3H3/b6-5+
Clé InChI
MVUMJYQUKKUOHO-AATRIKPKSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2