Principaux documents
796565
Sigma-Aldrich
2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionic acid
95%
Synonyme(s) :
Fenofibric acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H15ClO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.75
Beilstein:
2058973
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
powder
Pf
187 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
chloro
ketone
Chaîne SMILES 
O=C(C1=CC=C(OC(C)(C)C(O)=O)C=C1)C2=CC=C(Cl)C=C2
InChI
1S/C17H15ClO4/c1-17(2,16(20)21)22-14-9-5-12(6-10-14)15(19)11-3-7-13(18)8-4-11/h3-10H,1-2H3,(H,20,21)
Clé InChI
MQOBSOSZFYZQOK-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PPARA(5465)
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yasser Majeed et al.
Scientific reports, 9(1), 6316-6316 (2019-04-21)
Angiosarcomas are highly aggressive tumors of endothelial origin, which carry a poor prognosis. Fenofibrate is a hypolipidemic drug, which acts by activating the transcription factor PPARα. It has also been widely reported to have 'anti-cancer' activity. The current study investigated