Key Documents
794198
Sigma-Aldrich
Neopentyl-tBu2P Pd G2
Synonyme(s) :
Chloro[(di-tert-butylneopentylphosphine)-2-(2-aminobiphenyl)]palladium(II)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H39ClNPPd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
526.43
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Caractéristiques
generation 2
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
Cl[Pd-]1C2=CC=CC=C2C3=C([NH2+]1)C=CC=C3.CC(C)(C)P(C(C)(C)C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C13H29P.C12H10N.ClH.Pd/c1-11(2,3)10-14(12(4,5)6)13(7,8)9;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h10H2,1-9H3;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1
Clé InChI
DQUVXGBXLUAOQM-UHFFFAOYSA-M
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3