Key Documents
769339
Sigma-Aldrich
Sodium hydrogen sulfate monohydrate
≥99% (T)
Synonyme(s) :
Sodium bisulfate monohydrate, Sodium hydrogen sulfate monohydrate
About This Item
Formule linéaire :
NaHSO4 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.08
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (T)
Forme
crystalline
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.003%
Traces de cations
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.003%
heavy metals (as Pb): ≤0.004%
Chaîne SMILES 
[Na+].[H]O[H].OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Na.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
Clé InChI
JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
Application
The monohydrate of sodium hydrogen sulfate finds application as catalyst in organic reactions such as esterification of carboxylic acids and alcohols.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Synthesis of thiol-functionalized spent grain as a novel adsorbent for divalent metal ions.
Chai, L., et al.
Bioresource Technology, 101(15), 6269-6272 (2010)
Shaterian, HR., et al.
Chin. J. Chem., 26, 338-342 (2008)
Catalytic esterifications of carboxylic acids and alcohols by sodium bisulfate monohydrate.
Li YQ.
Synthetic Communications, 29(22), 3901-3903 (1999)