490741
Sodium carbonate-12C
99.9 atom % 12C
About This Item
Produits recommandés
Description
13C-depleted
Pureté isotopique
99.9 atom % 12C
Pf
851 °C (lit.)
Changement de masse
depleted
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[O-][12C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2/i1+0;;
Clé InChI
CDBYLPFSWZWCQE-GLJCYROLSA-L
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable