757454
(S)-3-Aminobutyric acid
97%
Synonyme(s) :
(S)-β-Aminobutyric acid, S-3-Aminobutanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
229-231 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N[C@H](CC(O)=O)C
InChI
1S/C4H9NO2/c1-3(5)2-4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
Clé InChI
OQEBBZSWEGYTPG-VKHMYHEASA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable