Principaux documents
756288
Sigma-Aldrich
5-Aminoimidazole-4-carbonitrile
95%
Synonyme(s) :
4-Amino-1H-imidazole-5-carbonitrile, 5-Amino-1H-imidazole-4-carbonitrile, 5-Amino-4-cyanoimidazole, 5-Amino-4-imidazolecarbonitrile, 5-Cyano-4-aminoimidazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H4N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.10
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Pf
114-123 °C
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES 
NC1=C(C#N)N=CN1
InChI
1S/C4H4N4/c5-1-3-4(6)8-2-7-3/h2H,6H2,(H,7,8)
Clé InChI
XEPBRDBFOSKYCF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable