Key Documents
687065
Sigma-Aldrich
4-(4-Fluorophenyl)-1H-imidazole
97%
Synonyme(s) :
5-(4-Fluorophenyl)-3H-imidazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H7FN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
124-129 °C
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(cc1)-c2c[nH]cn2
InChI
1S/C9H7FN2/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-5-11-6-12-9/h1-6H,(H,11,12)
Clé InChI
QYDAFWKRBZYBOB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable