Principaux documents
752185
Sigma-Aldrich
Benzyl diazoacetate solution
10% in toluene
Synonyme(s) :
Benzyl 2-diazoacetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H8N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
liquid
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
10% in toluene
Indice de réfraction
n20/D 1.504
Densité
0.894 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
ester
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[N-]=[N+]=CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H8N2O2/c10-11-6-9(12)13-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-6H,7H2
Clé InChI
JBBKWIFIXPBQGZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
45.0 °F
Point d'éclair (°C)
7.2 °C