Principaux documents
741337
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-(difluoromethyl)pyridine
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H4ClF2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.491
Densité
1.388 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
chloro
fluoro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)c1cccnc1Cl
InChI
1S/C6H4ClF2N/c7-5-4(6(8)9)2-1-3-10-5/h1-3,6H
Clé InChI
JRPYBEZWPIZUBP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
177.0 °F
Point d'éclair (°C)
80.56 °C