Principaux documents
740780
Sigma-Aldrich
Spermidine-(butyl-13C4) trihydrochloride
99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
NH2(CH2)3NH(13CH2)4NH2 • 3HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
95% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
257-259 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.Cl.NCCCN[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]N
InChI
1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H/i1+1,2+1,4+1,6+1;;;
Clé InChI
LCNBIHVSOPXFMR-GOOBRNBHSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Juliette Humeau et al.
Cell death & disease, 11(6), 433-433 (2020-06-10)
The integrated stress response is characterized by the phosphorylation of eukaryotic initiation factor-2α (eIF2α) on serine 51 by one out of four specific kinases (EIF2AK1 to 4). Here we provide three series of evidence suggesting that macroautophagy (to which we