Key Documents
487198
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromoethane-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Ethylene-13C2 dibromide
About This Item
Formule linéaire :
Br13CH213CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
131-132 °C (lit.)
Pf
8-11 °C (lit.)
Densité
2.203 g/mL at 25 °C
Application(s)
environmental
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
Br[13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C2H4Br2/c3-1-2-4/h1-2H2/i1+1,2+1
Clé InChI
PAAZPARNPHGIKF-ZDOIIHCHSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
À utiliser avec
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable