Key Documents
739383
Sigma-Aldrich
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxaldehyde
97%
Synonyme(s) :
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4carbaldehyde, 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole, 4-Formyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H4F2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.497
Densité
1.423 g/mL at 25 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
FC1(F)Oc2cccc(C=O)c2O1
InChI
1S/C8H4F2O3/c9-8(10)12-6-3-1-2-5(4-11)7(6)13-8/h1-4H
Clé InChI
NIBFJPXGNVPNHK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
196.0 °F
Point d'éclair (°C)
91.1 °C