Key Documents
594423
Sigma-Aldrich
2,2-Difluoro-5-formylbenzodioxole
97%
Synonyme(s) :
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H4F2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5000 (lit.)
Point d'ébullition
202-203 °C (lit.)
Densité
1.422 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1ccc2OC(F)(F)Oc2c1
InChI
1S/C8H4F2O3/c9-8(10)12-6-2-1-5(4-11)3-7(6)13-8/h1-4H
Clé InChI
GGERGLKEDUUSAP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter