737577
2,3-Butadien-1-ol
95%
Synonyme(s) :
1,2-Butadien-4-ol, 4-Hydroxy-1,2-butadiene, Hydroxymethylallene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.477
Densité
0.919 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OCC=C=C
InChI
1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h3,5H,1,4H2
Clé InChI
JXKCVRNKAPHWJG-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
108.0 °F
Point d'éclair (°C)
42.2 °C