Principaux documents
736872
Sigma-Aldrich
3,4-Pentadien-1-ol
Synonyme(s) :
5-Hydroxy-1,2-pentadiene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H8O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.476
Densité
0.894 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCCC=C=C
InChI
1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h3,6H,1,4-5H2
Clé InChI
WHQNQGMPXBYFSM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
120.0 °F
Point d'éclair (°C)
48.9 °C