Key Documents
735647
Sigma-Aldrich
Cyclopropaneamidine hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
Cyclopropanecarbamidine hydrochloride, Cyclopropyl-1-carbamidine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H8N2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
crystals
Pf
122-127 °C
Chaîne SMILES 
Cl.NC(=N)C1CC1
InChI
1S/C4H8N2.ClH/c5-4(6)3-1-2-3;/h3H,1-2H2,(H3,5,6);1H
Clé InChI
JRYOZJIRAVZGMV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable