Principaux documents
733601
Sigma-Aldrich
6-Aminopyridine-3-thioamide
95%
Synonyme(s) :
2-Aminopyridyl-5-thioamide, 6-Aminothionicotinamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H7N3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
Pf
177-182 °C
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
NC(=S)c1ccc(N)nc1
InChI
1S/C6H7N3S/c7-5-2-1-4(3-9-5)6(8)10/h1-3H,(H2,7,9)(H2,8,10)
Clé InChI
LCKBJNNMWMUYAB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable