Key Documents
733059
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H16O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Densité
1.067 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C1CCCC(O)C1
InChI
1S/C9H16O3/c1-2-12-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h7-8,10H,2-6H2,1H3
Clé InChI
BGAOLPQGOBDXBH-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable