Principaux documents
730610
Sigma-Aldrich
Testosterone-2,3,4-13C3 solution
0.1 mg/mL in methanol, 99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C3C16H28O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.40
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
98% (CP)
Forme
solution
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Concentration
0.1 mg/mL in methanol
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+3
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=[13CH][13C](=O)[13CH2]C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1/i7+1,11+1,13+1
Clé InChI
MUMGGOZAMZWBJJ-KRMLYXHASA-N
Catégories apparentées
Application
This product may be used as an analytical standard.
Conditionnement
1 mL in ampule
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C
Shu Zhang et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 965, 183-189 (2014-07-20)
A liquid chromatography-electrospray ionization tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS) method was developed, using testosterone-d3 as a surrogate analyte, for the simultaneous quantification of goserelin and testosterone in rat plasma. According to this method, the pharmacokinetic and pharmacodynamic data were obtained from