Key Documents
729205
Sigma-Aldrich
Potassium furan-3-trifluoroborate
97%
Synonyme(s) :
Potassium 3-furantrifluoroborate, Potassium furan-3-yltrifluoroborate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H3BF3KO
Poids moléculaire :
173.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
188-193 °C
Chaîne SMILES 
[K+].F[B-](F)(F)c1ccoc1
InChI
1S/C4H3BF3O.K/c6-5(7,8)4-1-2-9-3-4;/h1-3H;/q-1;+1
Clé InChI
QVTNSKLYIAKFKK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable