Principaux documents
711101
Sigma-Aldrich
Potassium pyridine-3-trifluoroborate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H4BF3KN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Pf
228-232 °C
Chaîne SMILES 
[K+].F[B-](F)(F)c1cccnc1
InChI
1S/C5H4BF3N.K/c7-6(8,9)5-2-1-3-10-4-5;/h1-4H;/q-1;+1
Clé InChI
MNCKCIOWIHHCSC-UHFFFAOYSA-N
Application
An organotrifluoroborate involved in:
  • Nickel-catalyzed cross-coupling reactions and C-O activation
  • Suzuki cross-coupling
  • Copper-catalyzed cross-coupling reactions
  • Stereoselective Mukaiyama aldol reactions
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.