Principaux documents
728977
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-nitroanisole
95%
Synonyme(s) :
4-Bromo-2-methoxy-1-nitrobenzene, 5-Bromo-2-nitrophenyl methyl ether
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H6BrNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
Pf
90-95 °C
Groupe fonctionnel
bromo
nitro
Chaîne SMILES 
COc1cc(Br)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO3/c1-12-7-4-5(8)2-3-6(7)9(10)11/h2-4H,1H3
Clé InChI
DJKPQYBFSAJUBS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable