726656
(S)-(−)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Synonyme(s) :
(S)-(−)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
produced by BASF
Niveau de qualité
Essai
≥98.5% (GC)
99%
Forme
liquid
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥98.5%
Densité
1.024 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1)[C@H](C)N
InChI
1S/C9H13NO/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-7H,10H2,1-2H3/t7-/m0/s1
Clé InChI
JTDGKQNNPKXKII-ZETCQYMHSA-N
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Chiral amines play an important role in stereoselective organic synthesis. They are used directly as resolving agents, building blocks, or chiral auxiliaries.