Key Documents
724971
Sigma-Aldrich
Dichloroacetyl chloride-13C2
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
Cl213CH13COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
97% (CP)
Forme
liquid
Point d'ébullition
107-108 °C (lit.)
Densité
1.552 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
Cl[13CH](Cl)[13C](Cl)=O
InChI
1S/C2HCl3O/c3-1(4)2(5)6/h1H/i1+1,2+1
Clé InChI
FBCCMZVIWNDFMO-ZDOIIHCHSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable