Key Documents
724068
Sigma-Aldrich
1-Methylcyclopropanol
Synonyme(s) :
1-Methyl-1-cyclopropanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H8O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.414
Densité
1.265 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CC1(O)CC1
InChI
1S/C4H8O/c1-4(5)2-3-4/h5H,2-3H2,1H3
Clé InChI
NCTCZGRRDXIGIY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
77.0 °F
Point d'éclair (°C)
25 °C