Key Documents
721530
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-oxopyrrolidine-3-carboxylate
95%
Synonyme(s) :
2-Oxo-pyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H11NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
71-75 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C1CCNC1=O
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-3-4-8-6(5)9/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
FHHMWJMUMOYGQW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable