Principaux documents
719382
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-fluorophenylboronic acid hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H8BClFNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Niveau de qualité
Pf
150-160 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.Nc1ccc(cc1F)B(O)O
InChI
1S/C6H7BFNO2.ClH/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9;/h1-3,10-11H,9H2;1H
Clé InChI
NXCNVCKJELIVDM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable