Key Documents
715700
Sigma-Aldrich
3-Furonitrile
97%
Synonyme(s) :
Furan-3-carbonitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H3NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
93.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.471
Pf
28-32 °C
Densité
1.073 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
N#Cc1ccoc1
InChI
1S/C5H3NO/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-2,4H
Clé InChI
ZQFYJHMUAWCEBH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
120.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48.9 °C - closed cup