Key Documents
715581
Sigma-Aldrich
Pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
95%
Synonyme(s) :
β-Proline hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H10ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
33-38 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.OC(=O)C1CCNC1
InChI
1S/C5H9NO2.ClH/c7-5(8)4-1-2-6-3-4;/h4,6H,1-3H2,(H,7,8);1H
Clé InChI
OYCLYMMIZJWYJG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup