Key Documents
47595
Sigma-Aldrich
Fmoc-Sar-OH
≥98.0%
Synonyme(s) :
Fmoc-N-methylglycine, Fmoc-sarcosine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H17NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.33
Numéro Beilstein :
6660958
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Pureté
≥98.0%
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN(CC(O)=O)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C18H17NO4/c1-19(10-17(20)21)18(22)23-11-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,16H,10-11H2,1H3,(H,20,21)
Clé InChI
ZHKQIADIIYMFOZ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Tatsuhiko Kondo et al.
Plant & cell physiology, 52(1), 30-36 (2010-10-12)
CLAVATA3 (CLV3) is a plant peptide hormone in which the proline residues are post-translationally hydroxylated and glycosylated. CLV3 plays a key role in controlling the stem cell mass in the shoot meristem of Arabidopsis thaliana. In a previous report, we
Ewa Radzikowska et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(1), 269-276 (2014-11-05)
Chimeric oligonucleotides containing phosphodiester and phosphorothioate linkages have been obtained using the solid phase synthesis. The oligonucleotide parts possessing natural internucleotide phosphate bonds were assembled using commercially available nucleoside 3'-O-(2-cyanoethyl-N,N-diisopropylamino)phosphoramidites 7 whereas the phosphorothioate segment was built using nucleoside 3'-O-(2-thio-1,3,2-oxathiaphospholanes)