Key Documents
715107
Sigma-Aldrich
Methyl 2-aminopyridine-3-carboxylate
97%
Synonyme(s) :
Methyl 2-aminonicotinate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H8N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
82-86 °C
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cccnc1N
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-11-7(10)5-3-2-4-9-6(5)8/h2-4H,1H3,(H2,8,9)
Clé InChI
NZZDEODTCXHCRS-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jesús López-Molina et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(14), 4315-4322 (2020-03-13)
This study tries to provide new solutions to increase the efficiency of conversion of photons in solar cells, using photoluminescent Cu(i) coordination polymers (CPs) as possible alternative materials of lower cost, than those used today, based on lanthanides. The selected