Key Documents
710849
Sigma-Aldrich
3-Aminopyridine-4-carboxylic acid
95%
Synonyme(s) :
3-Aminoisonicotinic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
305-310 °C
Chaîne SMILES 
Nc1cnccc1C(O)=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-3-8-2-1-4(5)6(9)10/h1-3H,7H2,(H,9,10)
Clé InChI
FYEQKMAVRYRMBL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable