Principaux documents
714216
Sigma-Aldrich
2-Deoxystreptamine dihydrobromide
≥97% (TLC)
Synonyme(s) :
2-DOS · 2HBr, 4t,6t-Diamino-cyclohexan-1r,2t,3c-triol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H14N2O3 · 2HBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.01
Beilstein:
3692825
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥97% (TLC)
Forme
solid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Br.Br.N[C@H]1C[C@@H](N)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H14N2O3.2BrH/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9;;/h2-6,9-11H,1,7-8H2;2*1H/t2-,3+,4+,5-,6-;;
Clé InChI
FQPOWLZRZNUTOR-SKIYRPIFSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Sicong Li et al.
ACS chemical biology, 13(8), 2203-2210 (2018-06-08)
Hygromycin B is an aminoglycoside antibiotic with a structurally distinctive orthoester linkage. Despite its long history of use in industry and in the laboratory, its biosynthesis remains poorly understood. We show here, by in-frame gene deletion in vivo and detailed