710814
2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
130-135 °C
Chaîne SMILES
Oc1ccc(Br)c(C=O)c1
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-7-2-1-6(10)3-5(7)4-9/h1-4,10H
Clé InChI
SCRQAWQJSSKCFN-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable