459852
9,10-Anthracenedicarbonitrile
97%
Synonyme(s) :
9,10-Dicyanoanthracene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
340 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES
N#Cc1c2ccccc2c(C#N)c3ccccc13
InChI
1S/C16H8N2/c17-9-15-11-5-1-2-6-12(11)16(10-18)14-8-4-3-7-13(14)15/h1-8H
Clé InChI
BIOPPFDHKHWJIA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable