Key Documents
8.20866
Sigma-Aldrich
1-Naphthylammonium chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Naphthylammonium chloride, 1-Naphthylamine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H10ClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.65
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
209-014-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Puissance
680 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
272-275 °C
Solubilité
37.7 g/L
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H9N.ClH/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;/h1-7H,11H2;1H
Clé InChI
FOKKJVHTXPJHEN-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2