697311
Cyclopropylboronic acid MIDA ester
97%
Synonyme(s) :
Cyclopropylboronic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
183-193 °C
Chaîne SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C2CC2
InChI
1S/C8H12BNO4/c1-10-4-7(11)13-9(6-2-3-6)14-8(12)5-10/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
LLXFTRDFBQZFSN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable