Key Documents
696463
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-6-azaindole
96%
Synonyme(s) :
5-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H8N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
96%
Forme
powder
Pf
122-127 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1cc2cc[nH]c2cn1
InChI
1S/C8H8N2O/c1-11-8-4-6-2-3-9-7(6)5-10-8/h2-5,9H,1H3
Clé InChI
CCNJNELOBGXDFD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Reactant for preparation of indole sulfonamides as HIV entry inhibitors
Reactant for synthesis of melatoninergic ligands including azaindole moiety
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable