695211
2-Di-tert-butylphosphino-2′-methylbiphenyl
Synonyme(s) :
tBuMePhos
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Reductions
Pf
90-95 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
Cc1ccccc1-c2ccccc2P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C21H29P/c1-16-12-8-9-13-17(16)18-14-10-11-15-19(18)22(20(2,3)4)21(5,6)7/h8-15H,1-7H3
Clé InChI
UJONYAVMBYXBJQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.