704946
SPhos Pd G1, Methyl t-Butyl Ether Adduct
Synonyme(s) :
(2-Dicyclohexylphosphino-2′,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl)[2-(2-aminoethylphenyl)]palladium(II) chloride - methyl-t-butyl ether adduct, (SPhos) palladium(II) phenethylamine chloride (1:1 MTBE solvate), Chloro(2-dicyclohexylphosphino-2′,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl)[2-(2-aminoethylphenyl)]palladium(II) - methyl-t-butyl ether adduct, SPhos Palladacycle, SPhos precatalyst
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Caractéristiques
generation 1
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
160-170 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
COC(C)(C)C.NCCc1ccccc1[Pd]Cl.COc2cccc(OC)c2-c3ccccc3P(C4CCCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C26H35O2P.C8H10N.C5H12O.ClH.Pd/c1-27-23-17-11-18-24(28-2)26(23)22-16-9-10-19-25(22)29(20-12-5-3-6-13-20)21-14-7-4-8-15-21;9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;1-5(2,3)6-4;;/h9-11,16-21H,3-8,12-15H2,1-2H3;1-4H,6-7,9H2;1-4H3;1H;/q;;;;+1/p-1
Clé InChI
CLLOZWOLUBODPC-UHFFFAOYSA-M
Application
Catalyst for C-N bond forming reaction.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable