672661
1-Phenyl-2-(di-tert.-butyl-phosphino)-1H-pyrrole
95%
Synonyme(s) :
cataCXium® PtB
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
Capacité de réaction
reaction type: Asymmetric synthesis
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Dehydrogenation
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
CC(C)(C)P(c1cccn1-c2ccccc2)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H26NP/c1-17(2,3)20(18(4,5)6)16-13-10-14-19(16)15-11-8-7-9-12-15/h7-14H,1-6H3
Clé InChI
DVVDGSKDQGMLPW-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
cataCXium® ligands facilitate cross-coupling reactions, essential in polymer science, fine chemicals, and pharmaceutical industries.
cataCXium® ligands facilitate cross-coupling reactions, essential in polymer science, fine chemicals, and pharmaceutical industries.
cataCXium® ligands facilitate cross-coupling reactions, essential in polymer science, fine chemicals, and pharmaceutical industries.
cataCXium® ligands facilitate cross-coupling reactions, essential in polymer science, fine chemicals, and pharmaceutical industries.