Principaux documents
691453
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-iodopyridine
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H3BrIN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
127-131 °C
Groupe fonctionnel
bromo
iodo
Chaîne SMILES 
Brc1cncc(I)c1
InChI
1S/C5H3BrIN/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H
Clé InChI
AOOZLVWDZUPEHT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable