Principaux documents
689963
Sigma-Aldrich
Ethyl benzoylacetate
Arxada quality, ≥98% (GC)
Synonyme(s) :
Benzoylacetic acid ethyl ester, Ethyl 3-oxo-3-phenylpropionate
About This Item
Formule linéaire :
C6H5COCH2COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.21
Beilstein:
389944
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Densité de vapeur
6.6 (vs air)
Niveau de qualité
Essai
≥98% (GC)
Forme
liquid
Qualité
Arxada quality
Fabricant/nom de marque
Arxada AG
Indice de réfraction
n20/D 1.52 (lit.)
pb
265-270 °C (lit.)
Densité
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-14-11(13)8-10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
Clé InChI
GKKZMYDNDDMXSE-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethyl benzoylacetate is a general reagent used in the synthesis of substituted pyrroles,[1] oxazoles,[2] indoles,[3] imidazo[1, 2-a] pyridines[4] and a variety of other aromatic compounds.[5]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
284.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
140 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Rhenium-and manganese-catalyzed synthesis of aromatic compounds from 1, 3-dicarbonyl compounds and alkynes.
Kuninobu Y, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 75(2), 334-341 (2009)
Expedient synthesis of highly substituted pyrroles via tandem rearrangement of α-diazo oxime ethers.
Jiang Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(9), 4104-4107 (2012)
Facile access to polysubstituted indoles via a cascade Cu-catalyzed arylation? condensation process.
Chen Y, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 72(24), 9329-9334 (2007)
Facile synthesis of polysubstituted oxazoles via a copper-catalyzed tandem oxidative cyclization.
Wan C, et al.
Organic Letters, 12(10), 2338-2341 (2010)
TBAI-catalyzed oxidative coupling of aminopyridines with β-keto esters and 1, 3-diones?synthesis of imidazo [1, 2-a] pyridines.
Ma L, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 47(40), 11333-11335 (2011)