Principaux documents
687073
Sigma-Aldrich
4′-(4-Chlorophenyl)-2, 2′:6′, 2″-terpyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H14ClN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
343.81
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
168-172 °C
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(cc1)-c2cc(nc(c2)-c3ccccn3)-c4ccccn4
InChI
1S/C21H14ClN3/c22-17-9-7-15(8-10-17)16-13-20(18-5-1-3-11-23-18)25-21(14-16)19-6-2-4-12-24-19/h1-14H
Clé InChI
UPOMZZQMFGCHGB-UHFFFAOYSA-N
Application
Terpyridine ligands (building block) for making organometallic complexes used in solar cells.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Winter, A.; van den Berg, Antje M. J.; et al.
Synthesis, 17, 2873-2878 (2006)