Key Documents
679380
Sigma-Aldrich
(R)-(–)-2-Aminobutanamide hydrochloride
96%
Synonyme(s) :
(R)-2-Aminobutyramide hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH(NH2)CONH2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
258-262 °C
Chaîne SMILES 
Cl[H].CC[C@@H](N)C(N)=O
InChI
1S/C4H10N2O.ClH/c1-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H2,6,7);1H/t3-;/m1./s1
Clé InChI
HDBMIDJFXOYCGK-AENDTGMFSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable