667412
Pentamethylcyclopentadienyltris (acetonitrile)ruthenium(II) hexafluorophosphate
Synonyme(s) :
[RuCp*(MeCN)3]PF6
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Ru+].CC#N.CC#N.CC#N.F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC1C(C)=C(C)C(C)=C1C
InChI
1S/C10H16.3C2H3N.F6P.Ru/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;3*1-2-3;1-7(2,3,4,5)6;/h6H,1-5H3;3*1H3;;/q;;;;-1;+1
Clé InChI
IYEMDYLFXFMECZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Trost group's protocol yields α-vinylsilanes from terminal acetylenes using [Cp*Ru(MeCN)3]PF6 catalyst and others for hydrosilylation.
Trost group's protocol yields α-vinylsilanes from terminal acetylenes using [Cp*Ru(MeCN)3]PF6 catalyst and others for hydrosilylation.
Trost group's protocol yields α-vinylsilanes from terminal acetylenes using [Cp*Ru(MeCN)3]PF6 catalyst and others for hydrosilylation.
Trost group's protocol yields α-vinylsilanes from terminal acetylenes using [Cp*Ru(MeCN)3]PF6 catalyst and others for hydrosilylation.