Key Documents
676500
Sigma-Aldrich
Chloro(pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium(II) tetramer
Synonyme(s) :
Tetrachlorotetrakis(pentamethylcyclopentadienyl)tetraruthenium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C40H60Ru4Cl4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1087.00
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Pf
276-278 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[Ru]Cl.C[Ru]Cl.C[Ru]Cl.C[Ru]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C.C[C]3[C](C)[C](C)[C](C)[C]3C.C[C]4[C](C)[C](C)[C](C)[C]4C
InChI
1S/4C10H15.4CH3.4ClH.4Ru/c4*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;;;;;;;/h4*1-5H3;4*1H3;4*1H;;;;/q;;;;;;;;;;;;4*+1/p-4
Clé InChI
SCUAWZQFHNJPNU-UHFFFAOYSA-J
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable