Key Documents
665622
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H8F3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.379
Point d'ébullition
104-106 °C
Densité
1.210 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C1CCCN1
InChI
1S/C5H8F3N/c6-5(7,8)4-2-1-3-9-4/h4,9H,1-3H2
Clé InChI
VINAMCOZNJHNIH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
78.8 °F
Point d'éclair (°C)
26 °C