Key Documents
665614
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H8F3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
29-33 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H8F3N/c6-5(7,8)4-2-1-3-9-4/h4,9H,1-3H2/t4-/m0/s1
Clé InChI
VINAMCOZNJHNIH-BYPYZUCNSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
84.2 °F
Point d'éclair (°C)
29 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges